Learn More
3-Carbamoil-1-Alfa-D-ribofuranosilpiridianio cloruro, TRC
Código de producto. 30352548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30352548 25 mg 25 miligramos
30367890 5 mg 5 miligramos
30361834 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30352548 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75126825MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72521-19-8
Fórmula molecular C11H15ClN2O5
Peso molecular (g/mol) 290.7
Sinónimo Pyridinium, 3-(aminocarbonyl)-1-α-D-ribofuranosyl-, chloride (9CI), 3-Carbamoyl-1-α-D-ribofuranosylpyridinium chloride (7CI), 3-(Aminocarbonyl)-1-α-D-ribofuranosylpyridinium chloride, N-(α-D-Ribosyl)nicotinamide chloride, Nicotinamide α-D-riboside chloride
Nombre IUPAC 1-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]piridina-1-ium-3-carboxamida; cloruro
SMILES [Cl-].NC(=O)c1ccc[n+](c1)[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carbamoyl-1-alpha-D-ribofuranosylpyridinium Chloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O5.ClH/c12-10(17)6-2-1-3-13(4-6)11-9(16)8(15)7(5-14)18-11;/h1-4,7-9,11,14-16H,5H2,(H-,12,17);1H/t7-,8-,9-,11+;/m1./s1