Learn More
p-Toluenesulfonato 3-butinilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10771135 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771135 5 g Frasco de vidrio 5 g
10125943 1 g Frasco de vidrio 1 g
10771325 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10771135 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390780050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23418-85-1
Fórmula molecular C11H12O3S
Peso molecular (g/mol) 224.28
Número MDL MFCD00041687
Clave InChI STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
PubChem CID 272020
Nombre IUPAC but-3-inil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butynyl p-toluenesulfonate
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.0120g/mL
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5220 to 1.524
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.012
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.28
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.