Learn More
p-Toluenesulfonato 3-butinilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347606 25 g 25 g
11327606 1 g 1 g
11337606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11347606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11166.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 23418-85-1 | C11H12O3S | 224.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23418-85-1
Fórmula molecular C11H12O3S
Peso molecular (g/mol) 224.274
Número MDL MFCD00041687
Clave InChI STOASOOVVADOKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butynyl p-toluenesulfonate, but-3-yn-1-yl 4-methylbenzenesulfonate, 3-butynyl tosylate, 3-butynyl 4-toluenesulfonate, 3-1-butynyl-4-toluenesulphonate, 3-butynyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulfonic acid 3-butynyl ester, but-3-ynyl tosylate, 4-tosyloxy-1-butyne, acmc-1cgfq
PubChem CID 272020
Nombre IUPAC but-3-inil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butynyl p-toluenesulfonate
Densidad 1.012
Punto de ebullición 128°C (0.01 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Beilstein 3304257
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.28
Porcentaje de pureza 96%