Learn More
Ácido 3-butinoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butynoic Acid |
| CAS | 2345-51-9 |
| Fórmula molecular | C4H4O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CC#C |
| Nombre IUPAC | ácido but-3-inoico |
| Peso molecular (g/mol) | 84.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.0211 |