Learn More
3-Butin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307485 1 g 1 g
11317485 5 g 5 g
11327485 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307485 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05527.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1423-60-5 | C4H4O | 68.08 g/mol
3-Butyn-2-one was used in the synthesis of clerodane diterpenoid (±)-sacacarin. It was used as substrate in stereoselective, conjugate arylation mediated by gallium(III) chloride leading to (E)-α,β-unsaturated ketones. 3-Butyn-2-one undergoes asymmetric double-Michael reaction with ortho-tosylamidophenyl malonate catalyzed by chiral aminophosphines to yield indolines2. It undergoes double Michael reaction with nitrogen-containing tethered diacid to give pipecolic acid derivatives. 3-Butyn-2-one, is used as a reactant with Dimethyl­ acetone-1,3-dicarboxyl­ate, under mild conditions to give a benzenoid product via a Michael addition - aldol cyclization process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-butin-2-ona se utilizó una en la síntesis de diterpenoide clerodano (+/-)-sacarina. Se usó como sustrato en la arilación conjugada estereoselectiva mediada por cloruro de galio(III) que conduce a (E)-α,β-cetonas insaturadas. La 3-butin-2-ona se somete a una doble reacción asimétrica de Michael con malonato de ortotosilamidofenilo catalizado con aminofosfinas quirales para producir indolinas2. Pasa por una doble reacción de Michael con diácido unido que contiene nitrógeno para proporcionar derivados de ácido pipecólico. La 3-butin-2-ona se utiliza como reactivo con dimetil­acetona-1,3-dicarboxilato en condiciones moderadas para proporcionar un producto bencenoide mediante un proceso de ciclización de adición de aldol de Michael.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Estable bajo temperaturas y presiones normales. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1423-60-5
Fórmula molecular C4H4O
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00008775
Clave InChI XRGPFNGLRSIPSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butyn-2-one, 1-butyn-3-one, methyl ethynyl ketone, acetylacetylene, butyn-2-one, acetylethyne, 1-butyne-3-one, 3-butyne-2-one, ethynyl methyl ketone, ch3coc#ch
PubChem CID 15018
ChEBI CHEBI:48060
Nombre IUPAC but-3-in-2-ona
SMILES CC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butyn-2-one
Densidad 0.87
Punto de ebullición 84°C to 86°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.406
Cantidad 1 g
Número UN UN1992
Beilstein 605353
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 98%