Learn More
(±)-3-Butin-2-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
250 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329509 5 g 5 g
11413854 10 g 10 g
11339509 25 g 25 g
11349509 100 g 100 g
11423854 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11329509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11881.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2028-63-9 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2028-63-9
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00004541
Clave InChI GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-butyn-2-ol, 3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-butyne, 1-butyn-3-ol, 1-methylpropargyl alcohol, methylethynylcarbinol, 1-ethynylethanol, 1-methyl-2-propynyl alcohol, alpha-methylpropargyl alcohol, dl-3-butyn-2-ol
PubChem CID 16239
Nombre IUPAC but-3-in-2-ol
SMILES CC(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-3-Butyn-2-ol
Densidad 0.894
Punto de ebullición 108°C to 109°C
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Índice de refracción 1.426
Cantidad 5 g
Número UN UN2929
Beilstein 635722
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 98%