Learn More
3-butin-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butyn-1-ol |
| CAS | 927-74-2 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (2-Hydroxyethyl)acetylene, 1-Butyn-4-ol, 1-Hydroxy-3-butyne, 3-Butynol, 3-Butynyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butyne, NSC 9708 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h1,5H,3-4H2 |
| SMILES | OCCC#C |
| Nombre IUPAC | but-3-in-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 70.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |