Learn More
3-Butin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10655592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10655592 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10501601 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10163110 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10655592
Marca: Thermo Scientific Acros 157330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 927-74-2 | C4H6O | 70.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 927-74-2
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00002955
Clave InChI OTJZCIYGRUNXTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-butyn-1-ol, 3-butynol, 3-butyne-1-ol, 4-hydroxy-1-butyne, 3-butynyl alcohol, 1-butyn-4-ol, 2-hydroxyethylacetylene, homopropargyl alcohol, 2-hydroxyethyl acetylene, 4-hydroxy-butyne
PubChem CID 13566
ChEBI CHEBI:27444
Nombre IUPAC but-3-in-1-ol
SMILES C#CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butyn-1-ol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -63.6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9260g/mL
Punto de ebullición 128.8°C
Temperatura de inflamación 36°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC≡CCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4397 to 1.4417
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, IV, 2219
Gravedad específica 0.926
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Butyn-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.