Learn More
3-butilftalida, TRC
Código de producto. 30340188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30340188 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30340188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6938505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-n-Butylphthalide
CAS 6066-49-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H14 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Butyl-1(3H)-isobenzofuranone, 3-n-Butylphthalide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-7,11H,2-3,8H2,1H3
SMILES CCCCC1OC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 3-butil-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 190.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0994
Porcentaje de pureza >95