Learn More
Ftaluro de 3-butilideno (mezcla cis-trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butylidene Phthalide (Cis Trans mixture) |
| CAS | 551-08-6 |
| Fórmula molecular | C12H12O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Butylidene-1(3H)-isobenzofuranone, Butylidenephthalide, Ligusticum Lactone, NSC 325307 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8- |
| SMILES | O=C1O/C(C2=CC=CC=C21)=C\CCC |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-butilideno-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0837 |