Learn More
3-butilideno-7-hidroxiftalida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butylidene-7-hydroxyphthalide |
| CAS | 93236-67-0 |
| Fórmula molecular | C12H12O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3Z)-3-Butylidene-7-hydroxy-1(3H)-isobenzofuranone, Senkyunolide B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12O3/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9(13)11(8)12(14)15-10/h4-7,13H,2-3H2,1H3/b10-7- |
| SMILES | CCC\C=C\1/OC(=O)c2c(O)cccc12 |
| Nombre IUPAC | (3Z)-3-butilideno-7-hidroxi-2-benzofuran-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0786 |