Learn More
3-(butoximetil)heptano, TRC
Código de producto. 30136410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136410 1 g 1 g
30132849 5 g 5 g
30011727 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6944451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62625-25-6
Fórmula molecular C12H26O
Peso molecular (g/mol) 186.33
Sinónimo Butyl 2-ethylhexyl ether
Nombre IUPAC 3-(butoximetil)heptano
SMILES CCC(COCCCC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Butoxymethyl)heptane
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H26O/c1-4-7-9-12(6-3)11-13-10-8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.2