Learn More
Ácido 3-butoxi-4-nitrobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butoxy-4-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 72101-53-2 |
| Fórmula molecular | C11H13NO5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | NSC 76562 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO5/c1-2-3-6-17-10-7-8(11(13)14)4-5-9(10)12(15)16/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CCCCOc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-butoxi-4-nitrobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 239.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0794 |