Learn More
Bromuro de 3-butenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643985 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643985 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10376544 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10643985 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427468000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7103-09-5 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7103-09-5 , 109-99-9
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Butenylmagnesium bromide
Nombre de nota 0.5M solution in THF
% mín. CAS 6.8, 89.8
Color Marrón a gris
% máx. CAS 10.2, 93.2
Densidad 0.9370g/mL
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación -30°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Solución
Gravedad específica 0.937
Fórmula molecular C4H7BrMg
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH2MgBr
Número MDL MFCD00209554
Sinónimo grignard reagent
Punto de ebullición 65°C
Clave InChI SMLLHQBZPPSOSR-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]CCC=C
Nombre IUPAC cinc;[4-[[4-(dimetilamino)fenilo]-(4-dimetilazaniolidenociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]fenilo]-etil-dimetilazanio;bromuro;tricloruro
Peso molecular (g/mol) 159.31
PubChem CID 131675247
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.31
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Butenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.