Learn More
Éster dietílico del ácido 3-buteniletilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butenylethylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 860374-83-0 |
| Fórmula molecular | C13H22O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-(3-Buten-1-yl)-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H22O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5H,1,6-10H2,2-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(CCC=C)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-but-3-enil-2-etilpropanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 242.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1518 |