Learn More
Clorhidrato de 3-butenilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butenylamine Hydrochloride |
| CAS | 17875-18-2 |
| Fórmula molecular | C4H10ClN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Buten-1-amine Hydrochloride, 3-Butenylamine Hydrochloride, 1-Amino-3-butene Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCC=C |
| Nombre IUPAC | but-3-en-1-amina; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 107.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0502 |