Learn More
3-Butenilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15214428 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15214428 5 g 5 g
15204428 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15214428 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455050050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2524-49-4 | C4H9N | 71.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2524-49-4
Fórmula molecular C4H9N
Peso molecular (g/mol) 71.12
Número MDL MFCD03425859
Clave InChI ASVKKRLMJCWVQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-buten-1-amine, homoallylamine, 3-butenylamine, but-3-enylamine, acmc-1b0ze, 4-amino-1-butene, 3-buten-1-amine 9ci, n-but-3-enylamine, 3-butene-1-amine, 1-aminobut-3-ene
PubChem CID 443732
ChEBI CHEBI:31108
Nombre IUPAC but-3-en-1-amina
SMILES NCCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butenylamine
Punto de ebullición 83.0°C
Temperatura de inflamación −5°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)2NH2
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Butenylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1