Learn More
N,N-bis(2-cloroetil-D2)fosforodiamidato de 3-butenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butenyl N,N-Bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| CAS | 162377-56-2 |
| Fórmula molecular | C8H13D4Cl2N2O2P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl-d2)phosphorodiamidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13)/i4D2,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Cl)CN(CC([2H])([2H])Cl)P(=O)(N)OCCC=C |
| Nombre IUPAC | N-[amino(but-3-enoxi)fosforil]-2-cloro-N-(2-cloro-2,2-dideuterioetil)-2,2-dideuterioetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 279.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0656 |