Learn More
3-Isotiocianato de butenilo, TRC
Código de producto. 30010924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010924 250 mg 250 miligramos
30010523 100 mg 100 miligramos
30011005 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB999100250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3386-97-8
Fórmula molecular C5H7NS
Peso molecular (g/mol) 113.18
Sinónimo Isothiocyanic acid, 3-butenyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Isothiocyanato-1-butene
Nombre IUPAC 4-isotiocianatobut-1-ene
SMILES C=CCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Butenyl isothiocyanate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7NS/c1-2-3-4-6-5-7/h2H,1,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.0299