Learn More
Tosilato de 3-butenil-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Butenyl-d2 Tosylate |
| CAS | 18932-24-6 |
| Fórmula molecular | C11H12D2O3S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Tosyloxy-3-butene-d2, 3-Buten-1-ol-d2 Tosylate, 3-Butenyl-d2 p-Toluenesulfonate, 3-(Butenyl-d2)-1-tosylate, But-3-enyl-d2 4-Methylbenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3S/c1-3-4-9-14-15(12,13)11-7-5-10(2)6-8-11/h3,5-8H,1,4,9H2,2H3/i9D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CC=C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de 1,1-dideuteriobut-3-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0789 |