Learn More
3-buten-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Buten-2-ol |
| CAS | 598-32-3 |
| Fórmula molecular | C4 H8 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-Buten-2-ol, (±)-3-Buten-2-ol, 1-Buten-3-ol, 1-Methyl-2-propen-1-ol, 1-Methyl-2-propenol, 1-Methylallyl alcohol, 1-Methylprop-2-enyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butene, 3-Hydroxy-1-butene, Methylvinylcarbinol, NSC 17481, Racemic-3-buten-2-ol, α-Methylallyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3 |
| SMILES | CC(O)C=C |
| Nombre IUPAC | but-3-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |