Learn More
3-Buten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353686 25 g 25 g
11343686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14787.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Importante materia prima producto intermedio utilizado en los sectores de la síntesis orgánica, la agroquímica, los productos farmacéuticos y los colorantes.
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 598-32-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00004543
Clave InChI MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol
PubChem CID 11716
Nombre IUPAC but-3-en-2-ol
SMILES CC(O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Buten-2-ol
Punto de fusión <-100°C
Densidad 0.838
Punto de ebullición 96°C to 98°C
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.414
Cantidad 25 g
Número UN UN1986
Beilstein 1361410
Gravedad específica 0.838
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 97%