Learn More
3-buten-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Buten-1-ol |
| CAS | 627-27-0 |
| Fórmula molecular | C4H8O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 1-Buten-4-ol, 1-Hydroxy-3-butene, 3-Butenyl Alcohol, 4-Hydroxy-1-butene, Allylcarbinol, Homoallyl Alcohol, NSC 60194, beta-Vinylethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h2,5H,1,3-4H2 |
| SMILES | OCCC=C |
| Nombre IUPAC | but-3-an-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0575 |