Learn More
3-Buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390194 25 g 25 g
11380194 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390194 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00767.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-27-0 | C4H8O | 72.107 g/mol
3-Buten-1-ol is employed in a study of the Mn-catalyzed hydrohydrazination of olefins. Also used in a study of the conversion of propargylic acetates to ethers catalyzed by ferric chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-butan-1-ol se emplea en un estudio sobre la hidrohidrazinación de olefinas catalizada con Mn. También se utiliza en un estudio sobre la conversión de acetatos propargílicos a éteres catalizados por cloruro férrico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-27-0
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.107
Número MDL MFCD00002959
Clave InChI ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene
PubChem CID 69389
Nombre IUPAC but-3-an-1-ol
SMILES C=CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Buten-1-ol
Densidad 0.841
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 25 g
Número UN UN1987
Beilstein 1633504
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥98%