Learn More
3-Bromotolueno-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromotoluene-D7 |
| CAS | 1185318-69-7 |
| Fórmula molecular | C7 D7 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-(trideuteriomethyl)-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromo-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4, 3-Bromotoluene-d7, 3-Bromotoluene-D7, 3-Bromotoluene-α,α,α,2,4,5,6-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,4,6-tetradeuterio-5-(trideuteriometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 178.0776 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0171 g/mol |
| Mostrar más |