Learn More
3-Bromotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205850 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205850 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10215850 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205850 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173410100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-17-3
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000085
Clave InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromotoluene
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4100g/mL
Punto de ebullición 183.0°C to 184.0°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4Br
Índice de refracción 1.5510 to 1.5530
Cantidad 10 mL
Beilstein 05, 305
Índice Merck 14, 1439
Gravedad específica 1.41
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido