Learn More
3-Bromotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491758 100 g 100 g
11481758 25 g 25 g
11401768 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13990.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). It undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate. It also undergoes palladium-catalyzed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromotolueno se ha utilizado en la determinación precisa de la relación isotópica de bromo en compuestos orgánicos mediante MC-ICPMS (espectrometría masas por plasma acoplado inductivamente de multicolector). Sufre una reacción de cianación catalizada por paladio en presencia de K4[Fe(CN)6] como sustituto del cianuro. También se somete a una reacción catalizada por paladio con alquiniltriarilboratos para producir alquenilboranos trisustituidos.
Solubilidad
No miscible en agua. Soluble en alcoholes, éter y benceno.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-17-3
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000085
Clave InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
PubChem CID 11560
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromotoluene
Punto de fusión -40°C
Densidad 1.41
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 75°C (167°F)
Índice de refracción 1.552
Cantidad 100 g
Beilstein 1903633
Índice Merck 14,1439
Información de solubilidad Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 98%