Learn More
3-Bromotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436107 25 g 25 g
11416107 1 g 1 g
11426107 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25092.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-01-0
Fórmula molecular C6H5BrS
Peso molecular (g/mol) 189.07
Número MDL MFCD00009603
Clave InChI HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
Nombre IUPAC 3-bromobencenotiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophenol
Densidad 1.599
Punto de ebullición 119°C to 121°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.6324
Cantidad 25 g
Beilstein 1926242
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.08
Porcentaje de pureza 97%