Learn More
3-Bromotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11426107 5 g 5 g
11416107 1 g 1 g
11436107 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11426107 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B25092.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6320-01-0
Fórmula molecular C6H5BrS
Peso molecular (g/mol) 189.07
Número MDL MFCD00009603
Clave InChI HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
Nombre IUPAC 3-bromobencenotiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophenol
Densidad 1.599
Punto de ebullición 119°C to 121°C (21 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.6324
Cantidad 5 g
Beilstein 1926242
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.08
Porcentaje de pureza 97%