Learn More
3-Bromotiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636364 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636364 5 g Frasco de vidrio 5 g
10195890 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10636364 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 303710050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-01-0
Fórmula molecular C6H5BrS
Peso molecular (g/mol) 189.07
Número MDL MFCD00009603
Clave InChI HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
PubChem CID 80597
Nombre IUPAC 3-bromobencenotiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophenol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Densidad 1.6320g/mL
Punto de ebullición 123°C to 124°C (40.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SH
Índice de refracción 1.6320 to 1.634
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.632
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.07
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino