Learn More
3-bromotiofeno, MP Biomedicals
Código de producto. 11454165 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11454165 10 g
1 options
Código de producto. 11454165 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0522387110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene
CAS 872-31-1
Fórmula molecular C4H3BrS
Número MDL MFCD00005464
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
Clave InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CSC=C1
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno
Peso molecular (g/mol) 163.03
PubChem CID 13383
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04