Learn More
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497896 50 g 50 g
11487896 10 g 10 g
11407906 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14022.18
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromotiofeno se utiliza en la preparación de derivados como alfa tienilénico, µ-diformil-alfa-oligotiofeno y 3-litiotiofeno. También se utiliza en la síntesis de 3-litiotiofeno al reaccionar con n-butillitio.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 872-31-1
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005464
Clave InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene
Densidad 1.722
Punto de ebullición 157°C to 158°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.591
Cantidad 50 g
Número UN UN2810
Beilstein 105338
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04
Porcentaje de pureza 97%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.