Learn More
Cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10527284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10527284 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10757295 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10527284 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08006CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 170727-02-3
Fórmula molecular C4H2BrClO2S2
Peso molecular (g/mol) 261.532
Número MDL MFCD08059484
Clave InChI OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 13675598
Nombre IUPAC cloruro de 3-bromotiofeno-2-sulfonilo
SMILES C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.55
Porcentaje de pureza 90%