Learn More
Ácido 3-bromotiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463924 1 g 1 g
11483924 0.25 g 0.25 g
11473924 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463924 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11935.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207.041 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7311-64-0
Fórmula molecular C5H3BrO2S
Peso molecular (g/mol) 207.041
Número MDL MFCD00052291
Clave InChI VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2739688
Nombre IUPAC ácido 3-bromotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Punto de fusión 195°C to 196°C
Cantidad 1 g
Beilstein 121585
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.05
Porcentaje de pureza 97%