Learn More
3-Bromotiofeno-2-carboxamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312907 250 mg 250 miligramos
11302907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16138.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 78031-18-2 | Molecular Formula: C5H4BrNOS | Molecular Weight: 206.06 g/mol
3-Bromothiophene-2-carboxamide is used in Stille cross-coupling conditions were used to couple the resin-bound peptide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromotiofeno-2-carboxamida se utiliza en condiciones de acoplamiento cruzado de Stille que utilizaron para acoplar el péptido ligado a resina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78031-18-2
Fórmula molecular C5H4BrNOS
Peso molecular (g/mol) 206.06
Número MDL MFCD00173835
Clave InChI KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
PubChem CID 605721
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno-2-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Punto de fusión 106°C to 108°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 4937660
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.06
Porcentaje de pureza 99%