Learn More
3-Bromotiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10293802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10293802 1 g 1 g
10142754 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10293802 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SEW01928DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 930-96-1
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD00126680
Clave InChI BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 3-bromo-2-formylthiophene, 3-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 3-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 3-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-bromo, bromothiophenecarbaldehyde, 3-bromothiophene-2-aldehyde, pubchem5327, acmc-209rjz
PubChem CID 2797079
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES BrC1=C(SC=C1)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97
Densidad 1.81g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza 97%