Learn More
3-bromotiofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromothiofuran |
| CAS | 872-31-1 |
| Fórmula molecular | C4H3BrS |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccsc1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.9139 |