Learn More
3-bromotioanisol, TRC
Código de producto. 30330263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330263 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330263 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6881651G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Fórmula molecular C7 H7 Br S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CSc1cccc(Br)c1
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilsulfanilbenceno
Peso molecular (g/mol) 203.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.9452