Learn More
3-Bromotioanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467086 5 g 5 g
11457086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11467086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25406.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33733-73-2 | Molecular Formula: C7H7BrS | Molecular Weight: 203.097 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33733-73-2
Fórmula molecular C7H7BrS
Peso molecular (g/mol) 203.097
Número MDL MFCD00041395
Clave InChI NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromothioanisole, 1-bromo-3-methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulfide, 3-bromophenyl methyl sulfane, 1-bromo-3-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-3-methylthio, m-bromo methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulphide, 1-bromo-3-methylsulfanyl-benzene, 3-bromothioanisol
PubChem CID 2735627
Nombre IUPAC 1-bromo-3-metilsulfanilbenceno
SMILES CSC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothioanisole
Densidad 1.51
Punto de ebullición 124°C to 125°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.624
Cantidad 5 g
Beilstein 2078598
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.11
Porcentaje de pureza 98%