Learn More
3-Bromotetrahidrofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromotetrahydrofuran |
| CAS | 19311-37-6 |
| Fórmula molecular | C4H7BrO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | BrC1CCOC1 |
| Nombre IUPAC | 3-bromooxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 151 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.968 |