Learn More
3-Bromoestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305416 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11305416 1 g Frasco de vidrio 1 g
10413510 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305416 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-86-3
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.05
Clave InChI KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etenilbenceno
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromostyrene
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4060g/mL
Punto de ebullición 74.0°C to 75.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHC6H4Br
Índice de refracción 1.5890 to 1.5910
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.406
Estabilizante 0.05% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido