Learn More
3-Bromostireno, 97 %, estabilizado con 0,1 % 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495957 5 g 5 g
11485957 1 g 1 g
11405967 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24497.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-86-3 | C8H7Br | 183.048 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-86-3
Fórmula molecular C8H7Br
Peso molecular (g/mol) 183.048
Número MDL MFCD00000088
Clave InChI KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromostyrene, 1-bromo-3-vinylbenzene, m-bromostyrene, benzene, 1-bromo-3-ethenyl, 1-bromo-3-vinyl-benzene, unii-6xe3sf241y, 3-bromo-styrene, pubchem23859, acmc-1cmdc, 1-bromo-3-vinylbenzene #
PubChem CID 74870
Nombre IUPAC 1-bromo-3-etenilbenceno
SMILES C=CC1=CC(=CC=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromostyrene
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Densidad 1.404
Punto de ebullición 73°C to 74°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 5 g
Beilstein 2038490
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.05
Porcentaje de pureza 97%