Learn More
3-Bromorifamicina S (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromorifamycin S |
| CAS | 57375-25-4 |
| Fórmula molecular | C37H44BrNO12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, Rifamycin Deriv., 3-bromo-1,4-dideoxy-1,4-dihydro-1,4-dioxorifamycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H44BrNO12/c1-15-11-10-12-16(2)36(47)39-27-26(38)31(44)23-24(32(27)45)30(43)20(6)34-25(23)35(46)37(8,51-34)49-14-13-22(48-9)17(3)33(50-21(7)40)19(5)29(42)18(4)28(15)41/h10-15,17-19,22,28-29,33,41-43H,1-9H3,(H,39,47)/b11-10+,14-13+,16-12-/t15-,17+,18+,19+,22-,28-,29+,33+,37-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C(Br)C(=O)c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C |
| Nombre IUPAC | [(9Z,19Z,21Z)-26-bromo-2,15,17-trihidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-6,23,27,29-tetraoxo-8,30-dioxa-24-azatetraciclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-13-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 774.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 773.2047 |