Learn More
3-Bromoquinolina, TRC
Código de producto. 30330887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330887 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6868755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Fórmula molecular C9 H6 Br N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMILES Brc1cnc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 3-bromoquinolina
Peso molecular (g/mol) 208.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.9684