Learn More
3-Bromoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451968 10 g 10 g
11461968 50 g 50 g
11379509 100 g 100 g
11471968 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11451968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14573.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5332-24-1
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.058
Número MDL MFCD00006767
Clave InChI ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
PubChem CID 21413
Nombre IUPAC 3-bromoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoquinoline
Punto de fusión 13°C to 15°C
Densidad 1.533
Punto de ebullición 274°C to 276°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.664
Cantidad 10 g
Beilstein 112939
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 98%