Learn More
Hidrato de ácido 3-bromopirúvico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328940 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
25g; frasco de vidrio
Código de producto.
10328940 25g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10328940 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 325690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 206860-50-6 | C3H3BrO3 | 166.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyruvic acid hydrate
Nombre de nota 98%
CAS 206860-50-6, 1113-59-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 79°C to 82°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H3BrO3
Número MDL MFCD00149107
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid hydrate, bromopyruvic acid hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid, hydrate, 3-bromo-2-oxopropanoic acid-water 1/1, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, monohydrate 9ci
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Clave InChI PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(=O)CBr
Nombre IUPAC 3-bromo-2-ácido oxopropanoico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 166.96
PubChem CID 44118703
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.96
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromopyruvic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.