Learn More
R&D Systems™ 3-Bromopyruvate
Código de producto. 18758036
Cambiar vista
Click to view available options
100 mg
Código de producto.
18758036 100 mg
1 options
Código de producto. 18758036 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7512/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.00€
    102.90€ / 100 miligramos
    Ahorro 10.10€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MCT1 inhibitor; also inhibits hexokinase II
3-Bromopyruvate is a monocarboxylate transporter (MCT1) inhibitor (IC50 = 14.7 μM, 24.2 μM and 28.6 μM in SiHa, UM-UC-3, and HCT-116 human cancer cell lines, respectively). 3-Bromopyruvate shows antitumor activity in vitro and in vivo. 3-Bromopyruvate is also an inhibitor of hexokinase II, and decreases apoptosis in dopaminergic neurons in Parkinson's disease models in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-2-oxopropanoic acid
CAS 1113-59-3
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Monocarboxylate Transporter Inhibitors
Fórmula molecular C3H3BrO3