Learn More
Bromhidrato de 3-bromopirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopyrrolidine hydrobromide |
| CAS | 1262769-75-4 |
| Fórmula molecular | C4H9Br2N |
| Cantidad | 500 mg |
| SMILES | C1CNCC1Br.Br |
| Peso molecular (g/mol) | 230.93 |