Learn More
3-bromopiridina, TRC
Código de producto. 30332793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332793 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68674025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Fórmula molecular C5H4BrN
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
SMILES Brc1cccnc1
Nombre IUPAC 3-bromopiridina
Peso molecular (g/mol) 158
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.9527