Learn More
3-bromopiridina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopyridine-d4 |
| CAS | 66148-14-9 |
| Fórmula molecular | C5 D4 Br N |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-bromo- (9CI), 3-Bromopyridine-d4, 5-Bromopyridine-2,3,4,6-d4, 3-Bromopyridine-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(Br)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-bromo-2,4,5,6-tetradeuteriopiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 162.021 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.978 |